2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Stabilization: stabilisé avec cuivre
TCIAB1801-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB1801-5G TCIAB1801-25G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène ≥97.0% (par GC) stabilisé
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène
Formule: C₃H₂BrF₃
MW: 174,95 g/mol
Point d'ébullition: 34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077469
Numéro CAS: 1514-82-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/35/76/28933576.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité