Hexafluoroglutarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0744-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAH0744-1G
Hexafluoroglutarate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Hexafluoroglutarate de diéthyle
Formule: C₉H₁₀F₆O₄
MW: 296,17 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 87°C
Numéro MDL: MFCD00015156
Numéro CAS: 424-40-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité