Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
M1458-1G M1458-5G
TCIAM1458-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM1458-1G TCIAM1458-5G
Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (4-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Point de fusion: 213°C
Numéro MDL: MFCD00093410
Numéro CAS: 98546-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a1e7ea88f621634b43be9acb7b0e8026bca68ec&vid=7a1e7ea88f621634b43be9acb7b0e8026bca68ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité