α-Benzoineoxime ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
B0081-25G B0081-500G
TCIAB0081-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAB0081-25G TCIAB0081-500G
α-Benzoineoxime ≥98.0% (par HPLC, azote total)
α-Benzoineoxime
Formule: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004501
Numéro CAS: 441-38-3
EINECS: 207-127-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69306df090b6b9a3d73b63ff302abe8b0178be52&vid=69306df090b6b9a3d73b63ff302abe8b0178be52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 155.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité