Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole ≥99.0% (par HPLC) pour marquage HPLC

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA5593-100MGEA 119 EUR InStock
TCIAA5593-100MG
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole ≥99.0% (par HPLC) pour marquage HPLC
4-Fluoro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole


Formule: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183,1 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010196
Numéro CAS: 29270-56-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/54/28932154.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Effect test of HPLC derivatization Effective as labeling agent for L-Isoleucine

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité