5-Formyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
F0549-1G F0549-5G
TCIAF0549-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAF0549-1G TCIAF0549-5G
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Formule: C₅H₅BO₃S
MW: 155,97 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093666
Numéro CAS: 4347-33-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=953259747aa6e2eb98fb0a5c55cc7df1fd3a509b&vid=953259747aa6e2eb98fb0a5c55cc7df1fd3a509b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité