2-Iodomésitylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0478-25G I0478-5G
TCIAI0478-25GEA 110 EUR InStock
TCIAI0478-25G TCIAI0478-5G
2-Iodomésitylène ≥98.0% (par GC)
2-Iodomésitylène
Formule: C₉H₁₁I
MW: 246,09 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013707
Numéro CAS: 4028-63-1
EINECS: 223-709-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dd0c518f5b6f40a491579f46c0f2db096bceb5d&vid=1dd0c518f5b6f40a491579f46c0f2db096bceb5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 33.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité