Iodocyclohexane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0056-10G I0056-100G
TCIAI0056-10GEA 38.5 EUR InStock
TCIAI0056-10G TCIAI0056-100G
Iodocyclohexane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Iodocyclohexane
Formule: C₆H₁₁I
MW: 210,06 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Densité: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003826
Numéro CAS: 626-62-0
EINECS: 210-957-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47219e3f7b60584b110b88338065a0f641539e52&vid=47219e3f7b60584b110b88338065a0f641539e52&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité