Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-cyclohexylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0952-25G C0952-5G
TCIAC0952-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAC0952-25G TCIAC0952-5G
Acide 4-cyclohexylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-cyclohexylbutyrique


Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001529
Numéro CAS: 4441-63-8
EINECS: 224-665-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f595d8fb560e606824e2d73995c4c9a34376b4c2&vid=f595d8fb560e606824e2d73995c4c9a34376b4c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité