Dichloro(méthyl)(phényl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAP0790-250GEA 303 EUR InStock
TCIAP0790-250G TCIAP0790-25G
Dichloro(méthyl)(phényl)silane ≥98.0% (par GC)
Dichloro(méthyl)(phényl)silane
Formule: C₇H₈Cl₂Si
MW: 191,13 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00000490
Numéro CAS: 149-74-6
ONU: 2437
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/60/28991460.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité