Acide 2-furoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0081-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0081-25G TCIAF0081-500G
Acide 2-furoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-furoïque
Formule: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003238
Numéro CAS: 88-14-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/12/28968712.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité