Chlorure de bis(triphénylphosphine)nickel (II) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1571-10G B1571-100G
TCIAB1571-10GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB1571-10G TCIAB1571-100G
Chlorure de bis(triphénylphosphine)nickel (II) ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de bis(triphénylphosphine)nickel (II)
Formule: C₃₆H₃₂Cl₂NiP₂
Numéro MDL: MFCD00009592
Numéro CAS: 14264-16-5
EINECS: 238-154-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5798ae79f9085fa172f51f825c8d503ce47e02c4&vid=5798ae79f9085fa172f51f825c8d503ce47e02c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité