TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0974-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0974-25G
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
TAPS (Acide 3-(tris(hydroxyméthyl)méthylamino)propane-1-sulfonique)
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007538
Numéro CAS: 29915-38-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/59/28995059.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité