Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB3767-5GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB3767-5G
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one ≥98.0% (par GC) pour recherche biochimique
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one


Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00127753
Numéro CAS: 2634-33-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/04/28935104.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 160.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité