Saccharine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B0004-500G B0004-25G
TCIAB0004-500GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB0004-500G TCIAB0004-25G
Saccharine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Saccharine
Formule: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005866
Numéro CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Merck Index: 14,08311
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2ba26305cb16073ba88ab7c5af69ea59904449d&vid=d2ba26305cb16073ba88ab7c5af69ea59904449d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 226.0 to 233.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité