2-Bromo-6-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3716-5G B3716-1G
TCIAB3716-5GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB3716-5G TCIAB3716-1G
2-Bromo-6-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683546
Numéro CAS: 34160-40-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ab155bab6b52599f574adcdedf175b4d6865440&vid=9ab155bab6b52599f574adcdedf175b4d6865440&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité