2-Chloro-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2487-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC2487-1G TCIAC2487-5G
2-Chloro-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD01315308
Numéro CAS: 36404-88-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/94/28939494.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité