Méthylcyclohexane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0244-100MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAM0244-100ML
Méthylcyclohexane ≥99.0% (par GC) pour spectrophotométrie
Méthylcyclohexane
Formule: C₆H₁₁CH₃
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: -127°C
Point d'éclair: -4°C
Numéro MDL: MFCD00001497
Numéro CAS: 108-87-2
ONU: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/36/54/28973654.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (220nm) max. 0.500
Absorbance (230nm) max. 0.200
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité