1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
D1313-10ML D1313-25ML D1313-250ML
TCIAD1313-10MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAD1313-10ML TCIAD1313-25ML TCIAD1313-250ML
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene ≥98.0% (par GC)
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124,19 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 98°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005554
Numéro CAS: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79e44ff326e1d9c3f54bd11dcfff5fd87502d242&vid=79e44ff326e1d9c3f54bd11dcfff5fd87502d242&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité