Sodium hexanitritocobaltate(III)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Hexanitritocobaltate de trisodium
A11216.18EA 49.9 EUR InStock
A11216.18 A11216.30
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Sodium hexanitritocobaltate(III)
Formule: Na₃Co(NO₂)₆
MW: 403,94 g/mol
Point de fusion: 220 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00003512
Numéro CAS: 14649-73-1
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8603
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité