Cyanotrihydroborate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique) agent réducteur
Fournisseur: TCI
Danger
S0396-25G S0396-250G S0396-5G
TCIAS0396-25GEA 82.5 EUR InStock
TCIAS0396-25G TCIAS0396-250G TCIAS0396-5G
Cyanotrihydroborate de sodium ≥95.0% (par analyse titrimétrique) agent réducteur
Cyanotrihydroborate de sodium
Formule: CH₃BNNa
Point de fusion: 241…243 °C
Densité: 1,11 to 1.12 g/cm³ (28 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003516
Numéro CAS: 25895-60-7
EINECS: 247-317-2
ONU: 3134
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,08606
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=706ed4b30201b209b630cc5900dc820e8fa6df34&vid=87c7bb161cd80c16bb8b7df85f3ffee472087203&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité