Méthacrylate d'dodécyle ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dodecyl 2-methylacrylate, Lauryl methacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0083-25ML M0083-500ML M0083-100ML
TCIAM0083-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0083-25ML TCIAM0083-500ML TCIAM0083-100ML
Méthacrylate d'dodécyle ≥97.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate d'dodécyle
Formule: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
Point d'ébullition: 167°C
Point d'éclair: 143°C
Numéro MDL: MFCD00008972
Numéro CAS: 142-90-5
EINECS: 205-570-6
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24f2dab29e9b6568e0f709879ede4b8c5ae9ffff&vid=24f2dab29e9b6568e0f709879ede4b8c5ae9ffff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité