L(+)-α-Phénylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Phg-OH, L-(+)-2-Phenylglycine
P1288-25G P1288-100G
TCIAP1288-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAP1288-25G TCIAP1288-100G
L(+)-α-Phénylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L(+)-α-Phénylglycine
Formule: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064403
Numéro CAS: 2935-35-5
EINECS: 220-909-8
Merck Index: 14,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0eb439c2d31698318810e7c887d642658b5ff1a8&vid=0eb439c2d31698318810e7c887d642658b5ff1a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +156.0 to +160.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité