Dichlorure d'éthylenediammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylenediamine dihydrochloride
E0078-25G E0078-500G
TCIAE0078-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0078-25G TCIAE0078-500G
Dichlorure d'éthylenediammonium ≥98.0% (sur base azote total)
Dichlorure d'éthylenediammonium
Formule: C₂H₁₀Cl₂N₂
MW: 133,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012524
Numéro CAS: 333-18-6
EINECS: 206-369-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49f7e5804a5a307745b33b255f86d65f9436556d&vid=49f7e5804a5a307745b33b255f86d65f9436556d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water very faint turbidity
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité