Méthacrylaldéhyde ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrolein
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
M0078-25ML M0078-500ML M0078-100ML
TCIAM0078-25MLEA 59.4 EUR InStock
TCIAM0078-25ML TCIAM0078-500ML TCIAM0078-100ML
Méthacrylaldéhyde ≥90.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylaldéhyde
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 68°C
Point de fusion: -81°C
Point d'éclair: -15°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006974
Numéro CAS: 78-85-3
EINECS: 201-150-1
ONU: 2396
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&vid=ae12aa6c13ef5cb316c0bb7e8d07082f65307568&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité