(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1608-1G P1608-5G
TCIAP1608-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP1608-1G TCIAP1608-5G
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-Hydroxypyrrolidine
Formule: C₄H₉NO
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD00145220
Numéro CAS: 2799-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a1552c0f4aea5bebbe1da4dcbcf315cc0a6dcc0&vid=0a1552c0f4aea5bebbe1da4dcbcf315cc0a6dcc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +4.5 to +7.0 deg (C=3, methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité