Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

β,β-Styrenedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB0947-10GEA 57.2 EUR InStock
TCIAB0947-10G TCIAB0947-25G
β,β-Styrenedicarbonitrile ≥98.0% (par GC)
β,β-Styrenedicarbonitrile


Formule: C₁₀H₆N₂
MW: 154,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001855
Numéro CAS: 2700-22-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/28/26/28932826.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité