Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(cyclopentadienyl)zirconium(IV) chloride hydride, Schwartz's Reagent, Bis(cyclopentadienyl)zirconium chloride hydride
Z0010-1G Z0010-25G Z0010-5G
TCIAZ0010-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAZ0010-1G TCIAZ0010-25G TCIAZ0010-5G
Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(cyclopentadienyl)zirconium hydridochloride
Formule: C₁₀H₁₁ClZr
MW: 257,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD02089401
Numéro CAS: 37342-97-5
EINECS: 253-479-5
ONU: 3131
ADR: 4.3,II
Merck Index: 14,08396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409d1938bb6f710df7793330b3f24aba3b8a2467&vid=409d1938bb6f710df7793330b3f24aba3b8a2467&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité