Divinylbenzène (mélange d'isomères) >50.0% (par GC) (contains Ethylvinylbenzene, Diethylbenzene) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
D0958-25ML D0958-500ML
TCIAD0958-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0958-25ML TCIAD0958-500ML
Divinylbenzène (mélange d'isomères) >50.0% (par GC) (contains Ethylvinylbenzene, Diethylbenzene) stabilisé
Divinylbenzène (mélange d'isomères)
Formule: C₁₀H₁₀
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01778656
Numéro CAS: 1321-74-0
EINECS: 215-325-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité