Tétrahydrofuranne ≥99.5% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
T0104-500ML T0104-25ML
TCIAT0104-500MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAT0104-500ML TCIAT0104-25ML
Tétrahydrofuranne ≥99.5% (par GC) stabilisé
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: -108°C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,09211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=569692eb71092b087c49e3c28c49ec6418c6bc69&vid=569692eb71092b087c49e3c28c49ec6418c6bc69&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Water max. 0.05 %
Peroxide max. 0.005% (as H2O2)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité