3-Bromopyridine ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
B0651-25G B0651-100G
TCIAB0651-25GEA 33 EUR InStock
TCIAB0651-25G TCIAB0651-100G
3-Bromopyridine ≥98.0% (par GC) stabilisé
3-Bromopyridine
Formule: C₅H₄BrN
MW: 158 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006373
Numéro CAS: 626-55-1
EINECS: 210-952-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&vid=f62ce5ecd359cd64e481af6449b0032b2b18ba5c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité