2-Nitrothiophène ≥80.0% (par GC) (contains 3-Nitrothiophene)
Fournisseur: TCI
Attention
N0407-25G N0407-5G
TCIAN0407-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAN0407-25G TCIAN0407-5G
2-Nitrothiophène ≥80.0% (par GC) (contains 3-Nitrothiophene)
2-Nitrothiophène
Formule: C₄H₃NO₂S
Point d'ébullition: 224°C
Point de fusion: 46.5 °C
Densité: 1,3644 g/cm³ (42.6 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005425
Numéro CAS: 609-40-5
EINECS: 210-190-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&vid=e2e9ae19fec304a187961ba0aa7c7213c27c11db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 80.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité