Oxyde de diisopentyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
I0086-25ML I0086-500ML
TCIAI0086-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0086-25ML TCIAI0086-500ML
Oxyde de diisopentyle ≥98.0% (par GC) stabilisé
Oxyde de diisopentyle
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00008947
Numéro CAS: 544-01-4
EINECS: 208-857-4
ONU: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&vid=62fb20b3780f2691b55992319ac34d8b7111ff8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité