Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour extraction de métaux rares
Fournisseur: TCI
Danger
P0811-25ML P0811-500ML
TCIAP0811-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0811-25ML TCIAP0811-500ML
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle) ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour extraction de métaux rares
Hydrogénophosphate de bis(2-éthylhexyle)
Formule: C₁₆H₃₅O₄P
MW: 322,43 g/mol
Point de fusion: -50°C
Point d'éclair: 196°C
Numéro MDL: MFCD00009492
Numéro CAS: 298-07-7
EINECS: 206-056-4
ONU: 1902
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d72f139b09afa5f0f3ce2e0a74387fe998e106c&vid=0c5ac6429daab9153bdb02e6bdbd69fdd87d2d5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9730 to 0.9830
Refractive index n20/D 1.4420 to 1.4440
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité