1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadécane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1324-1G A1324-5G
TCIAA1324-1GEA 247 EUR InStock
TCIAA1324-1G TCIAA1324-5G
1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadécane ≥98.0% (par GC)
1-Aza-18-crown-6 (1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecane)
Formule: C₁₂H₂₅NO₅
MW: 263,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075466
Numéro CAS: 33941-15-0
EINECS: 251-751-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6278d0831a3277040c072485f02e2a4c55ea5ee5&vid=6278d0831a3277040c072485f02e2a4c55ea5ee5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 50.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité