1,4,7-Trioxa-10-azacyclododécane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Aza-12-crown 4-Ether, 1,4,7-Trioxa-10-azacyclododecane
A1552-1G A1552-250MG
TCIAA1552-1GEA 241 EUR InStock
TCIAA1552-1G TCIAA1552-250MG
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododécane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,4,7-Trioxa-10-azacyclododécane
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134269
Numéro CAS: 41775-76-2
EINECS: 255-549-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&vid=c844701cdbc464d8e7b7007b6c39ec03bfca4483&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité