4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
C1291-25G C1291-5G
TCIAC1291-25GEA 246 EUR InStock
TCIAC1291-25G TCIAC1291-5G
4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-(4-Chlorophényl)pipéridine-4-ol
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006001
Numéro CAS: 39512-49-7
EINECS: 254-479-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee0285a9c74faa58eafc380511146276399875c5&vid=ee0285a9c74faa58eafc380511146276399875c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité