3,5-Diméthyl-4-iodopyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dimethyl-4-iodopyrazole
I0771-1G I0771-5G
TCIAI0771-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0771-1G TCIAI0771-5G
3,5-Diméthyl-4-iodopyrazole ≥98.0% (par GC)
3,5-Diméthyl-4-iodopyrazole
Formule: C₅H₇IN₂
MW: 222,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040247
Numéro CAS: 2033-45-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8866983f01d3a326a4532180db12a8c5bbcb5c7a&vid=8866983f01d3a326a4532180db12a8c5bbcb5c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité