Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane ≥93.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol

TCIAA1597-25GEA 112 EUR InStock
TCIAA1597-25G
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane ≥93.0% (par GC) stabilisé
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane


Formule: C₉H₁₈O₅Si
MW: 234,32 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 123°C
Numéro MDL: MFCD00054803
Numéro CAS: 4369-14-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/47/28929747.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité