Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Fournisseur: Molekula
MOLE13331445EA 0 EUR InStock
MOLE13331445
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Acide 2,7-(bis(2-arsonophénylazo))-1,8-dihydroxynaphtalène-3,6-disulfonique
Formule: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
MW: 776,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036695
Numéro CAS: 1668-00-4
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité