Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
Danger
Synonyms: (9H-Fluoren-9-yl)methyl carbonochloridate, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl, 9H-Fluoren-9-ylmethyl chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
F0197-25G F0197-5G F0197-100G
TCIAF0197-25G TCIAF0197-5G TCIAF0197-100G
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration) agent N-protecteur, pour la recherche sur les peptides
Chloroformiate de 9-fluorèneylméthyle (Fmoc-Cl)
Formule: C₁₅H₁₁ClO₂
MW: 258,7 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001138
Numéro CAS: 28920-43-6
EINECS: 249-313-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c750a79625ecbc6892647a3bf340bda1fa649a5&vid=ab73037376df8c6d2360f1c11db5772121b13509&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité