2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
B0593-25G B0593-500G
TCIAB0593-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0593-25G TCIAB0593-500G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003103
Numéro CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6959342ba5af67f37f8bbdd94edfc6bcfd25fa0&vid=d6959342ba5af67f37f8bbdd94edfc6bcfd25fa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité