2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3,4-Thiadiazole-2,5-dithiol
D0622-25G D0622-500G
TCIAD0622-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAD0622-25G TCIAD0622-500G
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₂N₂S₃
MW: 150,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003103
Numéro CAS: 1072-71-5
EINECS: 214-014-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=250782d89e8867bbdcea471131a5bdff5f1f3891&vid=250782d89e8867bbdcea471131a5bdff5f1f3891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité