Solutioin étalon de germanium: 1,000 mg/l Ge dans acide nitrique 5% avec acide fluorydrique (max. 1%) AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
86680.180EA 43.3 EUR InStock
86680.180 86680.260
Solutioin étalon de germanium: 1,000 mg/l Ge dans acide nitrique 5% avec acide fluorydrique (max. 1%) AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons Étalons cationiques Standards de germanium
  • Rattaché à un SRM de NIST
  • Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
  • Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité