Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane ≥95.0% (par GC) agent de pentafluorophényldiméthylsilylation
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
P0854-1ML P0854-5ML
TCIAP0854-1MLEA 85.8 EUR InStock
TCIAP0854-1ML TCIAP0854-5ML
Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane ≥95.0% (par GC) agent de pentafluorophényldiméthylsilylation
Chlorodiméthylpentafluorophénylsilane
Formule: C₈H₆ClF₅Si
MW: 260,67 g/mol
Point d'ébullition: 47°C
Numéro MDL: MFCD00000500
Numéro CAS: 20082-71-7
EINECS: 243-506-9
ONU: 2985
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee3dd4b6500331aef747888b2c9a0f929922de96&vid=55867f7b9476ed87c59f2688740ae332c38a9ea6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité