Manganèse (II) chlorure 1 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: Serva
SERA39775.01EA 0 EUR InStock
SERA39775.01
Manganèse (II) chlorure 1 mol/l en solution aqueuse
Manganèse (II) chlorure
Formule: MnCl₂
MW: 125,84 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011114
Numéro CAS: 7773-01-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité