Isoquinoléine-5-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
A1465-1G A1465-5G
TCIAA1465-1GEA 22 EUR InStock
TCIAA1465-1G TCIAA1465-5G
Isoquinoléine-5-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isoquinoléine-5-amine
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006907
Numéro CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2773218604e9f3f48eefab5d46c0939c51320be&vid=d2773218604e9f3f48eefab5d46c0939c51320be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité