3-Hydroxybutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-hydroxybutanoate, DL-Ethyl-3-hydroxybutyrate, Ethyl 3-hydroxybutyrate
H0230-25G H0230-500G
TCIAH0230-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0230-25G TCIAH0230-500G
3-Hydroxybutyrate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxybutyrate d'éthyle
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00004545
Numéro CAS: 5405-41-4
EINECS: 226-456-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&vid=70361ea9578ed11b244549ec9980c2c59d68565f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité