4-(Octyloxy)phénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0140-25G O0140-5G
TCIAO0140-25GEA 218 EUR InStock
TCIAO0140-25G TCIAO0140-5G
4-(Octyloxy)phénol ≥98.0% (par GC)
4-(Octyloxy)phénol
Formule: C₁₄H₂₂O₂
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00045779
Numéro CAS: 3780-50-5
EINECS: 223-243-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69ac044e3794746e8bafa6f221ad4fdbc0126eb&vid=d69ac044e3794746e8bafa6f221ad4fdbc0126eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité