3-Éthyloxétanne-3-méthanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3-Ethyloxetan-3-yl)methanol, 2-Hydroxymethyl-2-ethyl-1,3-epoxypropane, 3-Hydroxymethyl-3-ethyloxetane
E0546-25G E0546-500G E0546-100G
TCIAE0546-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAE0546-25G TCIAE0546-500G TCIAE0546-100G
3-Éthyloxétanne-3-méthanol ≥96.0% (par GC)
3-Éthyloxétanne-3-méthanol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 110°C (lit.)
Point d'éclair: 112°C (lit.)
Numéro MDL: MFCD00190143
Numéro CAS: 3047-32-3
EINECS: 221-254-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45de692da41ef548f48425ee36d381edf09823a1&vid=45de692da41ef548f48425ee36d381edf09823a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité